Ultradünne, matte, elektrisch ableitende (ESD) Polyimidetiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
173883 173712 173919 173722 173896 173731 173698 173793
BRDY173883EA 171.67 EUR
BRDY173883 BRDY173712 BRDY173919 BRDY173722 BRDY173896 BRDY173731 BRDY173698 BRDY173793
Ultradünne, matte, elektrisch ableitende (ESD) Polyimidetiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Das elektrostatisch ableitende Polyimid (B-719) ist für die Beschriftung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen vor der Verarbeitung geeignet und widersteht Schwalllötbedingungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen.
  • Flaches, gegen hohe Temperaturen beständiges, mattweißes Polyimidmaterial
  • Elektrostatisch ableitender Klebstoff und elektrostatisch ableitende Trennfolie
  • Oberflächenwiderstandswerte im empfohlenen Bereich für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien
  • Betriebstemperatur von −70 bis 100 °C (−94 bis 212 °F)
Ideal für die Beschriftung von Leiterplatten.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Standards: UL-anerkannt. Erfüllt die Anforderungen von ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10⁴ und 10¹¹ Ohm) für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien. Erfüllt die Leistungsanforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K.
Verpackung:
Bestellen