Elektrisch ableitende (ESD) Polyesteretiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174252 174211 174192 174175 174339 174373 174199 173886
BRDY174252EA 158.5 EUR
BRDY174252 BRDY174211 BRDY174192 BRDY174175 BRDY174339 BRDY174373 BRDY174199 BRDY173886
Elektrisch ableitende (ESD) Polyesteretiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Das B-473-Material ist ein flaches Polyimid- und Polyestermaterial mit elektrostatisch ableitenden Eigenschaften.
  • Hauptsächlich für die Beschriftung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen verwendet
  • B-473 ist ein weiß glänzender Polyester mit permanentem, statisch ableitendem Klebstoff und Trägerfolie.
  • Oberflächenwiderstandswerte im empfohlenen Bereich für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien
  • Abriebfest
  • Betriebstemperatur von −40 bis 120 °C (−40 bis 248 °F)
Ideal für die Nachbearbeitung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. RoHS-Kompatibilität 2011/65/EU. Erfüllt die empfohlenen Werte für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10⁴ und 10¹¹ Ohm).
Verpackung:
Bestellen