Papieretiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
173965 174293 174229 174241 173962 173872 173906
BRDY173965EA 55.02 EUR
BRDY173965 BRDY174293 BRDY174229 BRDY174241 BRDY173962 BRDY173872 BRDY173906
Papieretiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Papieretiketten mit permanentem Gummikleber (B-424) bieten guten Kontrast und Wischfestigkeit für Thermotransfer- und Barcodedruckanwendungen.
  • Weißes, mattes Papieretikettenmaterial mit permanentem Gummikleber
  • Die niedrigen Kosten eignen sich ideal für alle allgemeinen Etikettierprojekte
  • Betriebstemperatur von −40 bis 50 °C (−40 bis 122 °F)
Ideal für Barcodeetikettierung, elektrische Beschriftung, allgemeine Identifikation und Laborbeschriftung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R4310 für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R4300 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Standards:
Verpackung:
Bestellen