Transparente Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174099 174104 173805 173806 173804
BRDY174099EA 55.78 EUR
BRDY174099 BRDY174104 BRDY173805 BRDY173806 BRDY173804
Transparente Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Permanentes Polyester (B-423) eignet sich ideal zur Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarmodulen.
  • Die glänzend weiße Oberfläche mit permanentem Acryl ist im Thermotransferdruck bedruckbar.
  • Betriebstemperatur von −70 bis 110 °C (−94 bis 230 °F)
Ideal für Barcodeetikettierung, Leiterplattenbeschriftungen, Bauteil- und Gerätebeschriftungen, allgemeine Kennzeichnungen sowie Inventar- und Prüfetiketten. Brady B423 ist außerdem UL-zugelassen für den Außeneinsatz auf Glas, duroplastischem Polyesterkunststoff und Polyvinylfluorid-Kunststoffoberflächen zur Kennzeichnung von Solarmodulen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6010.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. Halogenfrei (DIN VDE 0472/Part 815). Zulassung nur für weißes Material.
Verpackung:
Bestellen