Stanzetiketten aus Polyester für M610/M611 Drucker
Lieferant: Brady
173501 173531 173499 173490 173530 173528 173493 173500 173492 173489 173529 173503 173532 173504 173502 173527 173494 173491
BRDY173501EA 88.37 EUR
BRDY173501 BRDY173531 BRDY173499 BRDY173490 BRDY173530 BRDY173528 BRDY173493 BRDY173500 BRDY173492 BRDY173489 BRDY173529 BRDY173503 BRDY173532 BRDY173504 BRDY173502 BRDY173527 BRDY173494 BRDY173491
Stanzetiketten aus Polyester für M610/M611 Drucker
Etiketten
Das Polyesteretikett B-494 ist eine zuverlässige Lösung zur Probenidentifizierung und Rückverfolgbarkeit. Das Etikett haftet und bleibt lesbar, selbst bei Kontakt mit Chemikalien oder Lagerung in flüssigem Stickstoff.
  • Der Farbdruck unter der Etikettenoberfläche hält rauen Laborumgebungen stand
  • Beständig gegen flüssigen Stickstoff, Heißwasserbäder und mehr
  • Beständig gegen gängige Laborchemikalien wie Ethanol und Xylol bei Verwendung mit der Farbbandserie R6400
  • Glanzoberfläche
Dank des Unterdrucks verblasst, verwischt oder verwischt der Farbcode des Etiketts nicht und ermöglicht auch lange nach dem Druck eine schnelle Probenerkennung. Die Etiketten eignen sich ideal für die Kennzeichnung bei niedrigen Temperaturen, die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten sowie für Laboranwendungen.
Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R6410.
Standards:
Verpackung:
Bestellen