Selbstlaminierende Kryogene Polyesteretiketten für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174079 174080 174091 174149 174092 174153 174093
BRDY174079EA 77.35 EUR
BRDY174079 BRDY174080 BRDY174091 BRDY174149 BRDY174092 BRDY174153 BRDY174093
Selbstlaminierende Kryogene Polyesteretiketten für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Selbstlaminierendes Polyester (B-461) ist eine klare Folie mit einer mattweißen bedruckbaren Zone, ideal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe/niedrige Temperaturbeständigkeit
  • Betriebstemperatur von −196 bis +110 °C (−320 bis +230 °F)
  • Selbstlaminierendes Etikett mit weißem Druckbereich und transparentem Laminierbereich zum Schutz des Textes
  • Matte Oberfläche
Ideal für die Kennzeichnung von Komponenten und Geräten, allgemeine Identifikation und Laborkennzeichnung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R4310.
Standards:
Verpackung:
Bestellen