Hochtemperaturbeständige, flammhemmende Polyimid-Rundumetiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174600 173343 173262 173261 173296 174557 173295 173268 173269
BRDY174600EA 139.6 EUR
BRDY174600 BRDY173343 BRDY173262 BRDY173261 BRDY173296 BRDY174557 BRDY173295 BRDY173268 BRDY173269
Hochtemperaturbeständige, flammhemmende Polyimid-Rundumetiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Flammhemmende Kabelumwicklungen (B-472) eignen sich ideal für Kabel- und Kabelbündelanwendungen sowie für Etikettenanwendungen, bei denen selbstlöschende Eigenschaften erforderlich sind.
  • Polyimidmaterial, speziell entwickelt für die Selbstlöschung und Flammenausbreitung
  • Das matte Material mit permanentem Acrylkleber eignet sich für Thermotransfer- oder Nadeldruck
  • Betriebstemperatur −40 °C bis +100 °C (−40 to +212 °F)
Ideal für die Kennzeichnung von Daten- und Telekommunikationsgeräten, elektrischen Anlagen, sowie Drähten und Kabeln.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R4300.
Standards:
Verpackung:
Bestellen