Matte T-Flag- oder P-Flag-Polypropylen-Etiketten für M710 und BMP71
Lieferant: Brady
173201 174733 173200
BRDY173201EA 58.54 EUR
BRDY173201 BRDY174733 BRDY173200
Matte T-Flag- oder P-Flag-Polypropylen-Etiketten für M710 und BMP71
Etiketten
Das weiße, thermotransferbedruckbare Polypropylen B-425 eignet sich ideal für Kennzeichnungsanwendungen, die eine hervorragende Lösungsmittelbeständigkeit und Druckleistung erfordern.
  • Keine sichtbare Beeinträchtigung des Etiketts bei Kontakt mit den meisten gängigen Chemikalien, Ölen oder Wasser
  • Betriebstemperatur von −70 bis +80 °C (−94 bis +176 °F)
  • Matte Oberfläche
Ideal für Bestandsverfolgung, Barcodeetikettierung, Komponenten- und Geräte-Etikettierung, Daten- und Telekommunikationsetikettierung, allgemeine Identifikation, Inventar- und Inspektionsetikettierung, Laboretiketten, Draht- und Kabeletikettierung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R4300.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. Halogenfrei (DIN VDE 0472/Part 815).
Verpackung:
Bestellen