Spannungsableitende (ESD) Polyester-Etiketten für M710 und BMP71 Drucker
Lieferant: Brady
173408 173365 173417 173432 173303 173315
BRDY173408EA 101.01 EUR
BRDY173408 BRDY173365 BRDY173417 BRDY173432 BRDY173303 BRDY173315
Spannungsableitende (ESD) Polyester-Etiketten für M710 und BMP71 Drucker
Etiketten
Das B-473-Material ist ein flaches Polyimid- und Polyestermaterial mit elektrostatisch ableitenden Eigenschaften.
  • Hauptsächlich für die Beschriftung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen verwendet
  • Das Material B-473 ist ein weiß glänzender Polyester mit permanentem, elektrostatisch ableitendem Klebstoff und Trägerfolie
  • Der Oberflächenwiderstand liegt im empfohlenen Bereich für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien
  • Glanzoberfläche
Ideal für die Beschriftung von Leiterplatten, elektrischen Bauteilen und allgemeinen Kennzeichnungsanwendungen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M7-R6000.
Standards: UL-anerkannt. CSA-akzeptiert. Erfüllt die empfohlenen Werte für ableitende ESD-Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008 (zwischen 10⁴ und 10¹¹ Ohm).
Verpackung:
Bestellen