FreezerBondz™ Kryogene matte Polyesteretiketten für M610, M611 und BMP61
Lieferant: Brady
174094 174081 174083
BRDY174094EA 117.37 EUR
BRDY174094 BRDY174081 BRDY174083
FreezerBondz™ Kryogene matte Polyesteretiketten für M610, M611 und BMP61
Etiketten
Die langlebigen Polyestermarkierer (B-490) eignen sich für die Kennzeichnung von Laborgefäßen, z. B. von Fläschchen, Zentrifugen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Strohhalmen und Objektträgern.
  • Kann auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen, das in flüssigem Stickstoff gelagert wurde, angebracht werden
  • Gute Wisch- und Lösungsmittelbeständigkeit des Drucks
  • Hoch-/Tieftemperaturbeständigkeit von -196 bis +100 °C (-320 bis +212 °F)
  • Matte Oberfläche
Ideal für Etikettierungen in Laboranwendungen.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie Teilenummer M61-R4310.
Standards:
Verpackung:
Bestellen