Mehrzweck-Vinyletiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Lieferant: Brady
174367 174366 174313 174312 174319 174321 174322 174368 174320 174369 174365 174323 174363 174310 174324 174364 174311 174314 174309 174308 174318 174148 174147
BRDY174367EA 59.49 EUR
BRDY174367 BRDY174366 BRDY174313 BRDY174312 BRDY174319 BRDY174321 BRDY174322 BRDY174368 BRDY174320 BRDY174369 BRDY174365 BRDY174323 BRDY174363 BRDY174310 BRDY174324 BRDY174364 BRDY174311 BRDY174314 BRDY174309 BRDY174308 BRDY174318 BRDY174148 BRDY174147
Mehrzweck-Vinyletiketten für M610, M611, BMP61, M710 (mit Medienadapter) und BMP71 (mit Medienadapter)
Etiketten
Permanentes Vinyl (B-439) ist ein im Thermotransferdruck bedruckbares Material, ideal für Anwendungen, die verschiedene Farben erfordern, wie z. B. Produktkennzeichnungen, Typenschilder und allgemeine Kennzeichnungen.
  • In vielen verschiedenen Farben als benutzerdefinierte Option erhältlich
  • Für den Einsatz unter Umgebungsbedingungen mit begrenzter Lösungsmittelbelastung entwickelt
  • Vinylfilm für Innen- und Außenbereich mit druckempfindlichem Acryl-Klebstoff
  • Betriebstemperatur von (−94 bis 104 °F) −70 bis 40 °C
  • Glanzoberfläche
Ideal für Barcodeetikettierung, Komponenten- und Geräteetikettierung, Daten- und Telekommunikationsetikettierung, elektrische Etikettierung, allgemeine Identifikation, Inventar und Inspektionsetikettierung- und Laboretikettierung.
Brady Authentic-Materialien arbeiten problemlos mit Brady-Druckern zusammen und sorgen so für eine verbesserte Drucker- und Materialkommunikation, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine bessere Leistung und Zuverlässigkeit. Zum Bedrucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6010 oder M61-R4410-WT für die Etikettendrucker M610/BMP61/BradyPrinter M611/M611 oder M7-R6000 für die Etikettendrucker M710/BMP71. Dieses Etikett ist nicht mehr mit Druckern der TLS-Serie kompatibel.
Standards:
Verpackung: 1 Rolle pro Box.