Masterflex® I/P® Rapid-Load® Pumpenköpfe für Präzision- und Hochleistungs-Präzisionsschläuche
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX77603-22EA 3410 EUR
MFLX77603-22 MFLX77603-20
Masterflex® I/P® Rapid-Load® Pumpenköpfe für Präzision- und Hochleistungs-Präzisionsschläuche
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Für Bioprozessanwendungen - entwickelt für einfache Verwendung und Flexibilität im Prozess.
  • Durch die Einzelbetätigung werden Pumpenkopf und Okklusionsfläche geöffnet – so sind Schlauchwechsel schnell und einfach möglich
  • Die harteloxierte Aluminiumkonstruktion ist extrem langlebig und korrosionsbeständig – bereit, Waschumgebungen und gängigen Desinfektionslösungen standzuhalten
  • Rotor-/Walzenbaugruppe aus Edelstahl (SS) für Langlebigkeit und chemische Beständigkeit
  • Führungsrollen stabilisieren den Schlauch und sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Effiziente Betriebsfläche spart Platz auf der Werkbank und sorgt für Flexibilität bei der Installation
  • Durch das C-förmige Design können die Schläuche auf derselben Seite des Pumpenkopfs ein- und austreten – erleichtert den Anschluss an Schlauchein- und -auslass
  • Der integrierte Kopföffnungssensor schaltet den Antrieb ab, wenn der Kopf geöffnet wird
  • Modelle für Masterflex® I/P® Präzisions- und Hochleistungspräzisionsschlauchgrößen in allen Formulierungen
Dieser langlebige Drei-Rollen-Pumpenkopf ist ideal für Bioprozess- und Produktionsanwendungen, die einen einzelnen Pumpenkopf erfordern. Er erzeugt Durchflussraten von bis zu 19 LPM – die höchste aller I/P-Pumpenköpfe. Einfach zu laden und eignet sich für Masterflex® I/P®-Pumpschläuche für eine bessere Druckerzeugung und Saughöhe, eine verbesserte Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten und eine längere Schlauchlebensdauer. Die fest einstellbare Schlauchrückhaltung hält die Schläuche sicher in Position und verhindert Bewegungen solange sie im Kopf sind.
Der I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf ist kompatibel zu I/P®-Pumpen, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen. Antriebe, die zwei Köpfe aufnehmen, verfügen über ein ausreichendes Drehmoment, um alle Arten von Pumpenschläuchen, selbst unter schwierigen Bedingungen wie hohem Gegendruck, anzutreiben.
Dieser Pumpenkopf wird für die Verwendung mit einem I/P®-Antrieb empfohlen, der mit der Open-Head-Sensorfunktion ausgestattet ist.
Bestellinformation: I/P® Rapid-Load® Pumpenkopf ist nicht stapelbar.
Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial.