TELSTAR Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse I, BiOptima ONE
Lieferant: Azbil Telstar Technologies
1775507 1776556
TELR1775507EA 8844.24 EUR
TELR1775507 TELR1776556
TELSTAR Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse I, BiOptima ONE
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Die ergonomisch gestalteten mikrobiologischen Sicherheitswerkbänke BiOptima Klasse I sorgen für optimale Effizienz und hohe Energieeinsparungen. Telstar BiOptima ONE ist eine Reihe hochwertiger biologischer Sicherheitswerkbänke der Klasse I, die ein Höchstmaß an Schutz für Anwender und Umwelt gewährleisten. Das Prinzip von BiOptima ONE ist die vollständige Absaugung der Luft durch einen HEPA-Filter. Die Umgebungsluft wird über die vordere Öffnung angesaugt und durch den H14-HEPA-Filter abgesaugt, um sicherzustellen, dass keine schädlichen Partikel an die Umgebung abgegeben werden. BiOptima One ist standardmäßig in den Breiten 90 und 120 cm ca. (3 und 4 ft.) erhältlich.
  • Die Arbeitsfläche ist in Abschnitte unterteilt, die eine Reinigung und sogar Sterilisation im Autoklaven ermöglichen
  • Das Bedienfeld verfügt über eine internationale Farbcodierung zur Anzeige des Schrankstatus
  • Der Hauptbildschirm zeigt den Grad der Filterverstopfung und die laminare Strömungsgeschwindigkeit an
  • Elektrisch betätigte Frontscheibe mit Notstromversorgung
  • Im Falle einer Verdunkelung kann das Fenster trotzdem geschlossen werden, so dass die Sicherheit des Personals und des Labors gewährt bleibt
  • EC-Lüfter der neuesten Generation und dimmbare LED-Leuchten reduzieren den Stromverbrauch erheblich
  • Die automatische Mikroprozessorsteuerung garantiert kontinuierlich die richtige Luftgeschwindigkeit und minimiert den Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung
BiOptima One ist für die mikrobiologische Forschung mit biologischen BSL 1- und 2-Wirkstoffen konzipiert. Zentrifugen, Erntegeräte und andere Geräte für Verfahren mit Potenzial zur Generierung Aerosole können problemlos im Inneren des Schranks platziert werden.
Das Frontfenster ermöglicht einen vollständigen und bequemen Zugang zur Arbeitskammer, was die Reinigung erleichtert und die Unterbringung großer Gegenstände und Zubehörteile in der Arbeitskammer ermöglicht.
Die BiOptima-Schränke bieten mit 550 mm Tiefe und 700 mm Höhe einen sehr großzügigen Arbeitsbereich, der Produktivität und Komfort bei viel Platz ermöglicht, in einem smarten, kompakten Design mit einer Gesamthöhe von nur 1450 mm. Die einteilige Arbeitskammer besteht aus Edelstahl AISI 304 und verfügt über abgerundete Kanten im Inneren des Gehäuses, um eine wirksame Desinfektion zu ermöglichen und die Verhinderung von Kontaminationen zu maximieren. Darüber hinaus lässt sich die elektrisch betätigte Frontscheibe nach oben schieben und bietet einen Zugang von 500 mm Höhe.
Die BiOptima-Serie zeichnet sich durch die ergonomisch geneigte Frontscheibe, die leicht zu reinigende aufklappbare Frontscheibe, V-förmige Frontgitter und abgerundete Armlehnen für maximalen Komfort, energieeffiziente dimmbare LED-Leuchten und energiesparende EC-Ventilatoren aus. Alle Geräte sind standardmäßig mit UV-Licht und einem wartungsreduzierenden G3-Vorfilter unter der Arbeitsfläche ausgestattet, der verhindert, dass große Partikel oder Staub die HEPA-Filter erreichen, wodurch sich die Lebensdauer des HEPA-Filters effektiv verdoppelt.
Servicefreundlich: BiOptima ist mit dem innovativen 4F-System (Fast, Friendly und eFFicient) Telstar für den Filterwechsel ausgestattet. Die Filter sind von der Vorderseite des Schranks aus leicht zugänglich und mit der Schnellspann-/-entspannvorrichtung wird der Zeitaufwand für den Filterwechsel erheblich verkürzt.
Konstruktion: Der Schrankkörper besteht aus epoxidbeschichtetem Stahl mit Innenarbeitskammer aus rostfreiem Stahl AISI 304L mit abgerundeten Winkeln. Die Frontscheibe ist entspiegelt und hat UV-Schutz.
Standards: Das BiOptima ONE ist für die Arbeit mit Krankheitserregern der Stufen 1 und 2 (gemäß Definition der OMS) konzipiert. Hergestellt gemäß der Norm EN 12469 für mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse I und entspricht außerdem den Hauptanforderungen NSF/ANSI 49 (Klasse II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 und AS2252.
Bestellinformation: Zubehör ist nicht im Lieferumfang inbegriffen und muss separat bestellt werden.