Rubbermaid® Untouchable® Behälter
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
FG395873BLUE FG356973BLUE FG356988BLA FG352000GRAY FG395800GRAY FG354600GRAY FG356988GRAY
129-1834EA 213 EUR
129-1834 129-1838 129-1837 129-1790 129-1835 129-1841 129-2469
Rubbermaid® Untouchable® Behälter
Behälter Abfallbehälter
Stationäre Behälter bieten bequeme zentrale Sammelstellen für mehrere Arbeitsstationen oder -bereiche.
  • Entlüftungskanäle erleichtern das Entfernen der Liner um bis zu 50% verbessert die Produktivität
  • Langlebig und reißfest, auch unter schwierigen Bedingungen
  • Mit einer 5-Jahre-Garantie
Beutelverschlüsse sichern die Beutel um den Rand des Behälters und ermöglichen einen schnellen, knotenfreien Beutelwechsel.
Zubehörinformationen: Untouchable®-Deckel (separat erhältlich) erleichtern die Recyclingsortierung und Abfallentsorgung.