Eco Hi-Vis Sweatshirts
Lieferant: Portwest
EC13ORR4XL EC13ORRL EC13ORRM EC13ORRS EC13ORRXL EC13ORRXXL EC13ORRXXXL EC13YER4XL EC13YERL EC13YERM EC13YERS EC13YERXL EC13YERXXL EC13YERXXXL
PRTWEC13ORR4XLEA 37.1 EUR
PRTWEC13ORR4XL PRTWEC13ORRL PRTWEC13ORRM PRTWEC13ORRS PRTWEC13ORRXL PRTWEC13ORRXXL PRTWEC13ORRXXXL PRTWEC13YER4XL PRTWEC13YERL PRTWEC13YERM PRTWEC13YERS PRTWEC13YERXL PRTWEC13YERXXL PRTWEC13YERXXXL
Eco Hi-Vis Sweatshirts
Arbeitskleidung
Das EC13-Sweatshirt ist die ideale Zwischenschicht, wenn es für ein T-Shirt zu kühl, für eine Jacke aber noch nicht kalt genug ist.
  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Gestrickter Stoff mit gebürsteter Rückseite
  • Der Tape-Abstand an den Seitennähten ermöglicht maximale Dehnbarkeit
  • Reflektierende Einsätze am Innensaum für bessere Sichtbarkeit
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Waschen
  • Bio-Motion-Bandmuster zur besseren Erkennung menschlicher Formen aus der Ferne
  • Stoff mit UPF-Bewertung 40+ blockiert 98% der UV-Strahlen
Das Eco Hi-Vis Sweatshirt aus nachhaltigem Polyester-/Baumwollgewebe hat eine moderne, schmale Passform und einen 4 cm breiten Tape-Abstand an den Seitennähten, wodurch das Kleidungsstück dehnbar ist und maximalen Tragekomfort bietet. Gerippte Bündchen und ein vollelastischer Bund sorgen für höchsten Tragekomfort.
Farbe: Gelb oder orange
Wetterbedingungen. Dunkel: Warnschutz, reflektierende Kleidung
Standards: EN ISO 20471 Klasse 3. RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur Orange). ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2. CE-zertifiziert.
Bitte beachten