Eco Hi-Vis Arbeitshose
Lieferant: Portwest
EC40ORR28 EC40ORR30 EC40ORR32 EC40ORR33 EC40ORR34 EC40ORR36 EC40ORR38 EC40ORR40 EC40ORR41 EC40ORR42 EC40ORR44 EC40ORR46 EC40ORR48 EC40YER28 EC40YER30 EC40YER32 EC40YER33 EC40YER34 EC40YER36 EC40YER38 EC40YER40 EC40YER41 EC40YER42 EC40YER44 EC40YER46 EC40YER48
PRTWEC40ORR28EA 57.6 EUR
PRTWEC40ORR28 PRTWEC40ORR30 PRTWEC40ORR32 PRTWEC40ORR33 PRTWEC40ORR34 PRTWEC40ORR36 PRTWEC40ORR38 PRTWEC40ORR40 PRTWEC40ORR41 PRTWEC40ORR42 PRTWEC40ORR44 PRTWEC40ORR46 PRTWEC40ORR48 PRTWEC40YER28 PRTWEC40YER30 PRTWEC40YER32 PRTWEC40YER33 PRTWEC40YER34 PRTWEC40YER36 PRTWEC40YER38 PRTWEC40YER40 PRTWEC40YER41 PRTWEC40YER42 PRTWEC40YER44 PRTWEC40YER46 PRTWEC40YER48
Eco Hi-Vis Arbeitshose
Arbeitskleidung
Ein klassischer Stil in neuem Design. Hergestellt aus nachhaltigem Polyester-Baumwoll-Gewebe.
  • Umweltbewusstes, zertifiziertes, recyceltes Gewebe
  • Reflektierende Streifen ermöglichen eine bessere Sichtbarkeit
  • 9 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Halbelastischer Bund für sicheren und bequemen Sitz
  • Kniepolstertaschen zur einfachen Verwendung von Knieschützern
  • Verstellbarer Saum für alle Beinlängen
  • Zollstocktasche und Handytasche
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50× Waschen
  • Stoff mit UPF-Bewertung 40+ blockiert 98% der UV-Strahlen
Die Eco Hi-Vis-Arbeitshose bietet eine verbesserte Passform mit elastischem Bund, Cargotaschen und Zollstocktasche.
Farbe: Gelb oder orange
Wetterbedingungen - Dunkel: Warnschutz, reflektierende Kleidung
Standards: EN ISO 20471 Klasse 2. RIS 3279 TOM Ausgabe 2 (nur Orange). CE-zertifiziert.
Verpackung:
Bitte beachten