Showa 7545 Nitrilhandschuhe
Lieferant: Showa
7545L 7545S 7545M 7545XL 7545XXL
112-5909EA 34.4 EUR
112-5909 112-5911 112-5910 112-5912 BEST7545XXL
Showa 7545 Nitrilhandschuhe
Handschuhe
Dieser blaue, mit 0,10 mm extra dünne, 295 mm lange Einweghandschuh aus Nitril wurde entwickelt, um Reizungen und Allergierisiken zu reduzieren und bietet verbesserten chemischen Schutz ohne Beeinträchtigung der Empfindlichkeit.
Durch Chlorierung des Handschuhs wird das klebrige Gefühl entfernt. Die Nitrilkonstruktion schützt vor dem Eindringen von Chemikalien und vor Chemikalienspritzern.
Der 7545 ist biologisch abbaubar (Eco Best Technology®) und frei von Latex, Puder und Silikon, um allergischen Reaktionen und Hautreizungen vorzubeugen.
Standards: EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN ISO 374-5:2016; Kat III
Verpackung:
Bitte beachten