Für eine Vielzahl von Agarose-Elektrophorese-Anwendungen das ultimative, einfache und bequeme Gießen von Agarosegelen.
- Eliminiert Probleme mit auslaufendem Gel, kein Abkleben erforderlich
- Gießen Sie zwei Gelgrößen: zwei 5×8,3 cm und ein 10,5×8,3 cm Gel
- Entwickelt für einfache Identifizierung der Vertiefungen
- Zwei Kämme für kleine und große Vertiefungen im Lieferumfang enthalten
- Lieferung mit optionalem Netzteil
Die Gießschalen sind mit schwarzen Hintergrundstreifen für eine gute Sichtbarkeit der Schalen versehen. Die Kämme bieten entweder 13 und 6 Schalen (0,6×0,1 cm Schalen) oder 17 und 8 Schalen (0,4×0,1 cm Schalen) für die großen bzw. Mini-Gele. Der verriegelte, belüftete, beschlagfreie Deckel ermöglicht die volle Sicht auf das Gel während der Elektrophorese. Ersatzteile sind ebenfalls erhältlich, darunter zusätzliche Kämme (MT-C01, MT-C02), Gelschalen (MT-T01, MT-T02), Gießschalen (MT-T03) oder ein komplettes Gelgießset (eine Gießschale, zwei Kämme, eine große Schale und zwei kleine Schalen) (MT-T04).
Weniger Agaroseverbrauch führt zu weniger Verbrauch von Laufpuffer. Kompatibel mit Mehrkanalpipette. Einzeln geformter Tank. Sicherheits- und Belüftungsdeckel ermöglicht das Gießen von drei Stücken Agarose-Gel auf einmal. Keine direkte Wärmeeinwirkung durch das Netzteil (hohe Temperaturbeständigkeit, 130 °C), einfaches Laden der Proben. Hervorragende Anzeigen für die Gelherstellung und den Gellauf. Keine Bänder, Klammern oder Federn zum Gelgießen erforderlich.
Die leichte und einfach zu verwendende Gelgießschale wurde entwickelt, um die bei anderen Gelgießschalen üblichen Leckageprobleme zu vermeiden.
Standards: Schwarzer Well-Visualisierungsstreifen und Indexlinie für die Migrationsdistanz
Bestellinformation: Lieferung mit Agarose-Gelgießschalen, horizontalem Tank und zwei unterschiedlich großen Kämmen.