Hemin chloride (aus Rind) ≥90%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Chlorohemin, 1,3,5,8-Tetramethyl-2,4-divinylporphine-6,7-dipropionic acid ferrichloride, Chloroprotoporphyrin IX iron(III), Haemin, Hemin, Ferriprotoporphyrin IX chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H9039-100G H9039-10G H9039-1G
SIALH9039-100GEA 860 EUR
SIALH9039-100G SIALH9039-10G SIALH9039-1G
Hemin chloride (aus Rind) ≥90%, Sigma-Aldrich®
Hemin chloride
Formel: C₃₄H₃₂ClFeN₄O₄
Molecular Weight: 651,95 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00010726
CAS-Nummer: 16009-13-5
EINECS: 240-140-1