Kaliumcarbonat, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pottasche
IN14572A-100G IN14572A-1KG
APOSIN14572A-100GEA 21.9 EUR
APOSIN14572A-100G APOSIN14572A-1KG
Kaliumcarbonat, wasserfrei 99%
Kaliumcarbonat
Formel: K₂CO₃
Schmelzpunkt: 891 °C
Dichte: 2,43 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011382
CAS-Nummer: 584-08-7