Horizontale Elektrophoresegeräte, M6 und M12
Lieferant: EDVOTEK
500 502 504
732-1417EA 340 EUR
732-1417 732-1419 732-1420
Horizontale Elektrophoresegeräte, M6 und M12
Elektrophorese-Systeme Horizontale Gelelektrophoresesysteme
Proben von einer oder zwei Laborgruppen können gleichzeitig laufen, produziert ausgezeichnete Ergebnisse in 30 bis 40 Minuten.
  • Nahtloses Gehäuse aus Spritzguss-Kunststoff
  • Abdeckung mit Sicherheitsverriegelung
  • Korrosionsbeständige Platinelektroden
  • Isolierte Elektrokabel
  • Verstellbare Nivellierfüße