Einkanalpipetten, fixes Volumen, MiniFIX
Lieferant: KARTELL
1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294
613-1391EA 47.2 EUR
613-1391 613-1392 613-1393 613-1394 613-1395 613-1396 613-1397 KART1292 KART1293 KART1294
Einkanalpipetten, fixes Volumen, MiniFIX
Pipetten Mikropipetten
Kompakte, leicht (10 g) Mikropipetten - eine präzise, aber günstige Alternative zu Pasteur-Pipetten aus Kunststoff.
  • Farbkodierter Knopf für einfache Volumenidentifizierung
  • Passend zu Kartell und anderen gängigen Spitzenmarken
Lieferumfang: Wird in Blisterverpackung mit Kalibrier- und Leistungszertifikat geliefert.