Methylenblau, InstaStain® DNA-Farbstoff, für die Elektrophorese
Lieferant: EDVOTEK
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchlorid, N,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid, Methylthioniniumchlorid
2003 2004
EDVO2003EA 86.9 EUR
EDVO2003 EDVO2004
Methylenblau, InstaStain® DNA-Farbstoff, für die Elektrophorese
Methylenblau
InstaStain® Methylenblau-Blätter färben Gele in wenigen Minuten ein. Sie ermöglichen eine qualitativ hochwertige, einheitliche Gelfärbung mit ausgezeichneten fotografischen Ergebnissen. Sie sind umweltfreundlich, weil sie ohne große Mengen flüssiger Färbereagenzien und zu entsorgendem Abfall auskommen.
They are environmentally friendly, avoiding large amounts of liquid stain and waste disposal.
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Molecular Weight: 319,86 g/mol
MDL: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4