Schmelzen und gießen UltraSpec-Agarose™
Lieferant: EDVOTEK
601 601-B
EDVO601EA 33 EUR
EDVO601 EDVO601-B
Schmelzen und gießen UltraSpec-Agarose™
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
0,8 % UltraSpec-Agarose™, zubereitet mit TAE-Puffer. Einfach schmelzen, abkühlen und gießen.