Hitzeschutzhandschuhe, Clavies® biohazard autoclave gloves
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H132010000 H132010001
112-1990EA 103 EUR
112-1990 112-1991
Hitzeschutzhandschuhe, Clavies® biohazard autoclave gloves
Handschuhe
Diese weichen, geschmeidigen Autoklavierhandschuhe aus reinem Baumwollfrottee eigenen sich hervorragend für die Handhabung heißer Objekte aus der Autoklave oder dem Ofen oder für Schutz bei anderen Hitzequellen in Labor, Schule und Industrie. Schützt Hände und Unterarme beim Entladen der Autoklave.
  • Hellorange für sofortiges Erkennen und gute Sichtbarkeit
  • Hitzebeständig bis 232 °C
  • Erhältlich mit längerer Stulpen (28 cm), ideal für den Einsatz in größeren Autoklaven
  • Frottee ist waschmaschinenfest und kann im Trockner getrocknet werden