Molekulargewicht-Marker für Protein und Peptide
Lieferant: Cytiva
17-0445-01 17-0446-01
17-0445-01EA 405 EUR
17-0445-01 17-0446-01
Molekulargewicht-Marker für Protein und Peptide
Elektrophorese-Reagenzien Molekulargewichtsmarker
Für die genaue Bestimmung des Molekulargewichts von nicht gekennzeichneten Proteinproben durch den Vergleich mit sorgfältig ausgewählten Standards.
  • Klare, scharfe Banden für eine einfache Messung der Laufstrecken
  • Die Banden können visualisiert werden, indem Einfärbemittel wie Deep Purple™-Gesamtprotein-Färbemittel, Coomassie™ Brilliant Blue oder Silberfärbung verwendet werden
Bestellinformation: The peptide marker kit is supplied with six horse myoglobin peptides in one 2 mg vial. The LMW-SDS marker kit is supplied with six proteins in ten 575 µg vials. The HMW-SDS kit is supplied with five proteins in ten 175 µg vials. The HMW native marker kit is supplied with five proteins in ten 250 µg vials.