Experimentierkits – Morphologie von Krebszellen
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
EDVO990EA 174 EUR
EDVO990
Experimentierkits – Morphologie von Krebszellen
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Physiology and Health Learning Activities
In Kultur gezüchtete gesunde Zellen stellen ihr Wachstum ein, wenn die Zelldichte zu hoch wird (Kontakthemmung). Krebszellen in Kultur hingegen vermehren sich unkontrolliert weiter, weil ihnen diese Hemmung fehlt. Dieser Umstand begünstigt die Tumorbildung im Körper. Darüber hinaus können in einem einzigen Tumor viele verschiedene Zelltypen vorhanden sein. Dieses Experiment vermittelt Studenten einen Einblick in die Unterschiede zwischen gesunden Zellen und Krebszellen sowohl im Hinblick auf deren Wachstum als auch auf die vorhandenen Zelltypen.
  • Für 6 Laborgruppen
  • Durchführung in 35 Minuten
  • Mikroskop mit 400-facher Vergrößerung erforderlich
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Multi-Well-Objektträger (je 2 Zelltypen), Fixiermittel, Färbereagenzien Eosin und Methylenblau, Eindeckmedium, Deckgläser, Transferpipetten und Tauchwannen.