Experimentierkits – Krebsdiagnostik anhand von Blutproben
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
EDVO141EA 146 EUR
EDVO141
Experimentierkits – Krebsdiagnostik anhand von Blutproben
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Physiology and Health Learning Activities
Die auf der Zelloberfläche präsenten Proteinkombinationen sind bei Krebszellen anders als bei gesunden Zellen. Antikörper gegen diese Proteine binden sich speziell an Krebszellen, nicht an gesunde Zellen. Dies ermöglicht eine frühzeitige Krebserkennung und stellt potentiell einen Verabreichungsweg für Krebstherapien dar. In diesem Simulationsexperiment wird die Reaktion der Krebszellen-Marker und ihrer entsprechenden Antigene demonstriert.
  • Für 10 Laborgruppen
  • Durchführung in 35 Minuten
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Mikrotiterplatten, Marker für Krebszellen, Marker für gesunde Zellen, Transferpipetten und Puffer.