Experimentierkits – Wie testen Ärzte auf AIDS?
Lieferant: EDVOTEK EUROPE LTD
EDVOS-70EA 105 EUR
EDVOS-70
Experimentierkits – Wie testen Ärzte auf AIDS?
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Physiology and Health Learning Activities
Der Körper wehrt Infektionserreger wie Bakterien und Viren durch die Erzeugung von Antikörpern ab. Mit ELISA-Tests (ELISA: Enzyme linked immunosorbent assays, Enzym-Immuntests) werden Antikörper im Blut nachgewiesen, die auf eine Infektion hinweisen. In diesem Experiment führen die Studenten einen simulierten ELISA-Test durch, um infizierte Proben zu identifizieren und mit den Kontrollproben zu vergleichen.
  • Für 10 Laborgruppen
  • Durchführung in 45 Minuten
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, Antigene, Positiv- und Negativkontrollen, Seren, sekundäre Antikörper, Substrat, Nachweisstreifen, Transferpipetten und Reagenzgläser.