Experimentierkits – Überblick über Proteinvielfalt (auf Polyacrylamidbasis)
Lieferant: Edvotek
EDVO150EA 108 EUR
EDVO150
Experimentierkits – Überblick über Proteinvielfalt (auf Polyacrylamidbasis)
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Zur Erläuterung der Vielfalt von Proteinen durch Untersuchung der elektrophoretischen Profile verschiedener Quellen. Studenten separieren Proteine von Bakterien, Pflanzen, Serum und Milch und vergleichen diese mit einem Standard-Proteinmarker.
  • For six lab groups (sharing three gels)
  • Electrophoresis 60 minutes, staining 20 minutes, destaining 2 h
Also required: 3 polyacrylamide gels (12%), vertical gel electrophoresis apparatus, power supply, white light box, 5 to 50 µl adjustable or 20 µl fixed volume micropipette, fine tips, methanol, and glacial acetic acid.
Lieferumfang: Kit includes instructions, denatured LyphoProtein samples, standard protein markers, gel loading solution, buffer, Protein Plus stain and Protein InstaStain.