Experimentierkits – Bestimmung des Molekulargewichts von Proteinen (auf Polyacrylamidbasis)
Lieferant: Edvotek
EDVO153EA 108 EUR
EDVO153
Experimentierkits – Bestimmung des Molekulargewichts von Proteinen (auf Polyacrylamidbasis)
Lehrmittel Biologie-Lehrmittel Genetics Learning Activities
Mit vorgefärbten LyphoProtein Proben wird das Molekulargewicht von Untereinheiten durch Analyse mit denaturierender, vertikaler SDS-PAGE bestimmt. Vorgefärbten Proteinen mit unbekanntem Molekulargewicht werden auf der Grundlage der relativen Mobilität vorgefärbter Standard-Proteinmarker Molekulargewichte zugeordnet.
  • Für 6 Laborgruppen (die sich 3 Gele teilen)
  • Elektrophorese: 60 Minuten, Färben: 20 Minuten, Entfärben: 2 Stunden
Außerdem werden benötigt: 3 Polyacrylamidgele (12%), vertikale Gelelektrophoresekammer, Netzgerät, Weißlichtbox, Mikropipette mit anpassbarem Volumen (5 bis 50 µl) oder festem Volumen von 20 µl, feine Spitzen, Methanol und Eisessig.
Lieferumfang: Im Kit enthalten: Anleitung, denaturierte LyphoProtein Proben, Standard-Proteinmarker, Gelladelösung, Puffer, Färbereagenz Protein Plus und Protein InstaStain.