Schläuche, TAAT
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
070539-X15 070539-X19
VERN070539-X15EA 451 EUR
VERN070539-X15 VERN070539-X19
Schläuche, TAAT
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Tygon Microbore-Schläuche sind spezielle Anwendungsschläuche, die in AutoAnalyser-Instrumenten, ICP-Peristaltikpumpen und verschiedenen Flussanalysemethoden (segmentierter Fluss, Flussinjektionsfluss-Batch) verwendet werden. Große Geräte- und Mikropumpenhersteller verlassen sich auf das umfassende Wissen von Saint-Gobain über diese Spezialschläuche, während Wissenschaftler sich auf die 2-Stopp- und 3-Stopp-Schläuche verlassen können.
  • Erhältlich als 2- und 3-Stopp-Konfiguration und mit Nominal-Schläuchen
  • Die feste Stopp-Haftung verringert das Risiko eines
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Min. temperature −60 °C
Max. temperature 135 °C