Versilon® C-544-A IB Schläuche
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
AZY02019 AZY02029 AZY02064
VERNAZY02019EA 751 EUR
VERNAZY02019 VERNAZY02029 VERNAZY02064
Versilon® C-544-A IB Schläuche
Schläuche Transferschlauch
Der flexible, verstärkte Schlauch Versilon™ C-544-A IB von Saint-Gobain wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, die einen engen Biegeradius erfordern, bei dem andere Schläuche kollabierten und versagt haben. Dieser speziell aus widerstandsfähigen Polyurethanharzen auf Etherbasis hergestellte Schlauch behält auch bei Temperaturen von bis zu –73 °C (–100 °F) einen Großteil seiner Flexibilität.
  • Außergewöhnliche Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Robuste Geflechtverstärkung für erhöhte Arbeitsdrücke
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
  • Behält die Flexibilität in Umgebungen mit Minustemperaturen
Versilon™ C-544-A IB-Schläuche sind für erhöhten Druck verstärkt und eignen sich problemlos für Anwendungen, die die Übertragung großer Volumina für viskose Flüssigkeiten, Pasten und Schlämme erfordern. Es ist ideal für Anwendungen wie die Lebensmittel- und Kosmetikverarbeitung, den Transfer von abrasiven und viskosen Schlämmen, die Abgabe von Schmier- und Entfettungsmitteln, den Pellet- und Pulvertransfer, pneumatische Sensorgeräte, Instrumentierungs-Steuerleitungen und Systeme zur Kühlmittelrückgewinnung.
Härtegrad: 85 (Shore A)
Standards: FDA-Kriterien für Lebensmittelkontakte; FDA 21CFR 177.1680 und 177.2600; Erfüllt die NSF 61-Kriterien für den Kontakt mit Trinkwasser.