Permanente Tiefkühl-Abdecketiketten für Thermotransferdrucker
Lieferant: GA
BOC-127C1-1WH BOC-127C3-2WH BOC-152C1-1WH BOC-152C3-6WH BOC-243C1-1WH BOC-243C3-2WH BOC-27C1-0.5WH BOC-27C3-1WH BOC-28C1-1WH BOC-28C3-2WH BOC-507C1-1WH BOC-507C3-2WH BOC508C1-0.5WH BOC-508C3-1WH BOC521C10.15WH BOC521C3-0.3WH BOC529C1-0.5WH BOC-529C3-1WH BOC530C1-0.5BL BOC530C1-0.5LA BOC530C1-0.5WH BOC-530C3-2BL BOC-530C3-2LA BOC-530C3-2WH BOC-5C1-1WH BOC-5C3-2WH BOC-62C1-0.5WH BOC-62C3-1WH BOC-7C1-1WH BOC-7C3-5WH BOC-86C1-1WH BOC-86C3-2WH BOC-97C1-1WH BOC-97C3-2WH
GAINBOC-127C1-1WHEA 175 EUR
GAINBOC-127C1-1WH GAINBOC-127C3-2WH GAINBOC-152C1-1WH GAINBOC-152C3-6WH GAINBOC-243C1-1WH GAINBOC-243C3-2WH GAINBOC-27C1-0.5WH GAINBOC-27C3-1WH GAINBOC-28C1-1WH GAINBOC-28C3-2WH GAINBOC-507C1-1WH GAINBOC-507C3-2WH GAINBOC508C1-0.5WH GAINBOC-508C3-1WH GAINBOC521C10.15WH GAINBOC521C3-0.3WH GAINBOC529C1-0.5WH GAINBOC-529C3-1WH GAINBOC530C1-0.5BL GAINBOC530C1-0.5LA GAINBOC530C1-0.5WH GAINBOC-530C3-2BL GAINBOC-530C3-2LA GAINBOC-530C3-2WH GAINBOC-5C1-1WH GAINBOC-5C3-2WH GAINBOC-62C1-0.5WH GAINBOC-62C3-1WH GAINBOC-7C1-1WH GAINBOC-7C3-5WH GAINBOC-86C1-1WH GAINBOC-86C3-2WH GAINBOC-97C1-1WH GAINBOC-97C3-2WH
Permanente Tiefkühl-Abdecketiketten für Thermotransferdrucker
Etiketten
Diese Abdecketiketten in Gefrierschrankqualität verbergen bereits vorhandene Informationen oder Etiketten. Kann zum Umetikettieren von Kryofläschchen, Mikroröhrchen und Gefrierboxen verwendet werden, die in Ultratiefkühlschränken (−80 °C) gelagert oder in Trockeneis transportiert werden.
  • Temperaturbereich: −80 bis +120 °C
  • Durch das einzigartige undurchsichtige Design können die Etiketten alle bereits vorhandenen Informationen verdecken
  • Kompatibel mit allen großen Thermotransferdruckermarken
Permanent abdeckende Tiefkühletiketten dienen dazu, bereits vorhandene Informationen oder Etiketten zu verbergen. Ideal zum Umetikettieren von Kryofläschchen, Mikroröhrchen und Gefrierboxen, zur Lagerung in Ultratiefkühlschränken (−80 °C) oder zum Transport in Trockeneis. Diese Abdecketiketten verdecken das vorhandene Etikett und die darunter liegenden Informationen vollständig.
Diese vielseitigen Etiketten sind mit Thermotransferdruckern aller großen Marken bedruckbar, halten einem weiten Temperaturbereich stand und sind auch für Hochtemperaturanwendungen bis zu 120 °C geeignet.