Rechteckige und Runde Kryoetiketten für Thermotransfer-Barcodedrucker
Lieferant: GA
JTTA-103C1-2WH JTTA-158C1-2WH JTTA-161C1-2WH JTTA-172C1-2WH JTTA-172C3-4WH JTTA-183C1-2WH JTTA-228C1-2WH JTTA-274C1-2WH JTTA52NOTC12WH JTTA52NOTC34WH JTTA-70C1-2WH JTTA-70C3-4WH
GAINJTTA-103C1-2WHEA 105 EUR
GAINJTTA-103C1-2WH GAINJTTA-158C1-2WH GAINJTTA-161C1-2WH GAINJTTA-172C1-2WH GAINJTTA-172C3-4WH GAINJTTA-183C1-2WH GAINJTTA-228C1-2WH GAINJTTA-274C1-2WH GAINJTTA52NOTC12WH GAINJTTA52NOTC34WH GAINJTTA-70C1-2WH GAINJTTA-70C3-4WH
Rechteckige und Runde Kryoetiketten für Thermotransfer-Barcodedrucker
Etiketten
Diese Etiketten sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich und eignen sich perfekt zur Kennzeichnung von Kryofläschchen, Mikroröhrchen, Kryo-/Gefrierboxen aus Pappe oder Polypropylen, Zellkulturplatten und Plastiktüten.
  • Temperaturbereich: –196 bis +110 °C
  • Beständig gegen längere kryogene Lagerung in Gefrierschränken und flüssigem Stickstoff (−196 °C)
  • Beständig gegen Besprühen und Abwischen mit Alkohol und Oberflächendesinfektionstüchern
  • Erfordert keine Aushärtungszeit vor dem Eintauchen in flüssigen Stickstoff; haftet auch auf nassen Oberflächen
  • Hochwertiger Thermotransferdruck, ideal für serialisierte Daten und Barcodes
  • Erhältlich in einer großen Auswahl an Größen, Farben und Konfigurationen
  • Harzband der RR-Klasse wird empfohlen
Diese kryogenen Thermotransfer-Etiketten verfügen über einen starken permanenten Kleber, der auch bei extrem niedrigen Temperaturen fest und dauerhaft haftet. Sie sind für die langfristige Konservierung unter kryogenen Laborbedingungen, einschließlich in flüssigem und dampfförmigem Flüssigstickstoff (–196 °C), in Laborgefrierschränken (–80 °C) und den Transport von Trockeneis konzipiert. JTTA-Etiketten benötigen keine Aushärtungszeit und können direkt nach dem Auftragen in flüssigen Stickstoff getaucht werden, ohne dass zusätzliches Klebeband oder Laminierung erforderlich ist. Darüber hinaus sind diese Etiketten wasserdicht, wetterfest und langlebig. JTTA-Etiketten haften auf nassen Oberflächen, widerstehen mehreren Frost-Tau-Zyklen und können erhöhten Temperaturen von bis zu 110 °C standhalten.
Sie sind beständig gegen das Besprühen mit Ethanol, Isopropanol und anderen Alkoholen, Bleichmitteln und Reinigungsmitteln (Test empfohlen) und gegen routinemäßiges Abwischen und Reiben mit Oberflächendesinfektionstüchern wie Sani-Wipe™, Eco-Wipe™ und Eco-Wipe™ Duo.
NitroTAG®-Etiketten können mit Thermotransferdruckern aller großen Marken bedruckt werden. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und können mit alphanumerischem Text sowie 1D- und 2D-Barcodes bedruckt werden.