Mehrstellen-Magnetrührer, Serie MIXdrive
Lieferant: 2MAG
40215 40206 40260 40060 40006 40015
442-0787EA 2312 EUR
442-0787 442-0786 442-0788 442-0785 442-0783 442-0784
Mehrstellen-Magnetrührer, Serie MIXdrive
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen in der Basisversion von bis zu 50° C, in der HT-Version von bis zu 95 °C bei Eintauchen in Wasserbäder, bis zu 200 °C in Öfen.
  • Wartungs- und verschleißfreier induktiver Antrieb
  • 100% synchronisiertes ruckfreies Rühren
  • In Wasser- und Ölbäder tauchfähig
  • Geeignet für CO₂-Inkubatoren
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Speicherung des letzten ArbeitsstatusMore Product Information