Autoklaven, LABOKLAV
Lieferant: SHP Steriltechnik
210055001000V 210055001000H 210160001001H 210160001000V 210160001000H 210195001000H 210195001000V 210100001000V 210080001006V 210080001004V 210080001004H 210100001000H 210080001000V 210080001000H 210135001000V 210135001000H
481-0402EA 14800 EUR
481-0402 481-0401 481-0466 481-0465 481-0464 481-0480 481-0481 481-0434 481-0430 481-0426 481-0425 481-0433 481-0418 481-0417 481-0449 481-0448
Autoklaven, LABOKLAV
Sterilisatoren Autoklaven (Dampfsterilisatoren)
Ein vollständig neues Konzept ermöglicht den Einbau der Einheit als Front- oder Top-Loader. Sie können problemlos horizontal oder vertikal eingebaut werden. Selbst zu einem späteren Zeitpunkt kann von einem vertikalen auf einen horizontalen Einbau oder umgekehrt gewechselt werden, ohne dass große technische Veränderungen nötig wären (kontaktieren Sie uns für mehr Informationen). Bei horizontalem Einbau sind die Einheiten sogar stapelbar.
SS 316L Edelstahlkammer und -gehäuse.
  • Automatic feed water pump
  • Fully automatic closing system and thermal locking device to protect the operator
  • Reference sensor as standard which measures the temperature inside the bottles
  • Microprocessor control with 22 programs that can be adjusted by the operator to optimise the process (code protected)
  • RS485 interface
  • Three colours available: Light grey/blue, light grey/red, light grey/green (please indicate the desired colour when ordering)
  • All models are equipped with a cooling system to ensure steam is cooled prior to evacuation, thus ensuring drain protection
Bei dem neu entwickelten, integrierten Dampfsterilisator sind die Heizelemente vom Wasser getrennt, sodass die Heizelemente eine wesentlich längere Lebensdauer aufweisen. Niedriger Energieverbrauch aufgrund der optimierten Größe des Dampfgenerators im Verhältnis zum Kammervolumen.
Einheiten mit Kühlung oder Vakuumoption sind mit einem Doppelmantel aus demselben Material wie die Kammer ausgestattet. Während des Kühlzyklus zirkuliert deionisiertes Wasser um den Doppelmantel, um ein schnelles und zuverlässiges Abkühlen der sensiblen Medien zu gewährleisten. Kein Verbrauch von deionisiertem Kühlwasser – das Wasser wird in den Kühlwassertank zurückgeleitet, der über einen integrierten Wärmetauscher verfügt. Während des Trocknungszyklus wird der Mantel mit heißem Dampf gefüllt, um den Trocknungsvorgang der Vakuumeinheit zu unterstützen.
Autoklaven für den Einsatz im Labor, entsprechen den Normen DIN 58950 (pharmazeutische Anwendungen), DIN 58951 (Laboranwendungen), Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EU, IEC 61010 - 2 - 43 (Thermo-Verschlussgerät)
Standards: Autoklaven für den Einsatz im Labor, entsprechen den Normen DIN 58950 (pharmazeutische Anwendungen), DIN 58951 (Laboranwendungen), Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EU, IEC 61010 - 2-43 (Thermo-Verschlussgerät).