Zentrifugalkonzentratoren, Vivacon® 2
Lieferant: Sartorius
VN02H02 VN02H22 VN02H32 VN02H42 VN02H92
518-0013EA 633 EUR
518-0013 518-0015 518-0017 518-0019 518-0021
Zentrifugalkonzentratoren, Vivacon® 2
Filter Zentrifugaleinheiten
Für Proben bis zu 2 ml. Membran: regenerierte Cellulose, Hydrosart®. Diese Zentrifugalkonzentratoren wurden zur DNA-Konzentration, für Pufferaustauschanwendungen und zur Primerentfernung konzipiert. Sie weisen ein horizontales Membrandesign auf, das von einigen Benutzern aufgrund seiner Übereinstimmung mit bislang verwendeten Verfahren und seiner Reproduzierbarkeit bevorzugt wird.
  • Optimale Leistung mit stark verdünnten Proben, z.B. forensische Proben
  • Materialien mit niedrigen unspezifischen Bindungseigenschaften; hohe Rückgewinnung sogar aus verdünnten