Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, 160 Å Peptid-Phenyl-Hexyl
Lieferant: Merck
577523-U 577524-U 577525-U 577526-U 577527-U 577528-U 577529-U 577530-U 577531-U 577532-U 577533-U 577534-U 577535-U 577536-U 577537-U 577538-U 577539-U 577540-U 577541-U 577542-U 577543-U 577545-U 577546-U 577547-U 577548-U 577550-U 577549-U 577544-U
577523-UEA 640 EUR
577523-U 577524-U 577525-U 577526-U 577527-U 577528-U 577529-U 577530-U 577531-U 577532-U 577533-U 577534-U 577535-U 577536-U 577537-U 577538-U 577539-U 577540-U 577541-U 577542-U 577543-U 577545-U 577546-U 577547-U 577548-U 577550-U 577549-U 577544-U
Supelco® BIOshell™ HPLC-Säulen, 160 Å Peptid-Phenyl-Hexyl
Chromatographiesäulen
BIOshell™ 160 Å Peptide Phenyl-Hexyl ist eine Hochgeschwindigkeits-Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesäule, die auf einem 160 Å Fused-Core®-Partikeldesign basiert.
  • Higher resolutions and higher peak capacities of peptides at ~50% backpressures of sub-2 µm fully porous paticles (FPP)-packed columns
  • Lower backpressure allows for columns to be used in series to maximise resolutions and peak capacity of complex proteomic samples or tryptic digests
  • Compatible with all UHPLC and LC-MS instrumentation
Das Partikel hat eine dünne poröse Hülle aus hochreiner Silica, die einen festen Silicakern umgibt. Dieses Partikeldesign weist aufgrund der flachen Diffusionswege in der 0,5 μm dicken porösen Hülle und der geringen Gesamtpartikelgröße von 2,7 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz für gelöste Stoffe mit hohem Molekulargewicht (bis zu 20 kDa) auf. Die endcapped, Phenylhexyl-gebundene Phase des Peptids Phenylhexyl bietet eine stabile Umkehrphasenpackung mit einer Porenstruktur und Porengröße, die für Umkehrphasen-HPLC-Trennungen von Peptiden und Polypeptiden optimiert ist, wobei typische saure mobile Phasen bevorzugt werden für proteomische Anwendungen.
Zu den Zielanalyten gehören Peptide und Polypeptide <20 kDa.
Standards: Column test certificate available inside the box.
Zubehörinformationen: This guard cartridge holder can be used with 4,6/3,0 and 2,1 mm Int.Ø BIOShell™ columns.