Omnifit® EZ Glas-Chromatographiesäulen für FPLC und LPLC
Lieferant: OMNIFIT
006EZ-10-33-AA 006EZ-10-33-AF 006EZ-15-33-AA 006EZ-15-33-AF 006EZ-25-33-AA 006EZ-10-25-AF 006EZ-06-15-AA 006EZ-06-25-AA 006EZ-15-50-AF 006EZ-06-05-AA 006EZ-06-05-AF 006EZ-06-05-FF 006EZ-06-10-AA 006EZ-06-10-AF 006EZ-06-10-FF 006EZ-06-15-AF 006EZ-06-15-FF 006EZ-06-25-AF 006EZ-06-25-FF 006EZ-06-40-AA 006EZ-06-40-AF 006EZ-06-40-FF 006EZ-10-10-AA 006EZ-10-10-AF 006EZ-10-10-FF 006EZ-10-15-AA 006EZ-10-15-AF 006EZ-10-15-FF 006EZ-10-25-AA 006EZ-10-25-FF 006EZ-10-40-AA 006EZ-10-40-AF 006EZ-10-40-FF 006EZ-10-50-AA 006EZ-10-50-AF 006EZ-10-50-FF 006EZ-15-10-AA 006EZ-15-10-AF 006EZ-15-10-FF 006EZ-15-15-AA 006EZ-15-15-AF 006EZ-15-15-FF 006EZ-15-25-AA 006EZ-15-25-AF 006EZ-15-25-FF 006EZ-15-40-AA 006EZ-15-40-AF 006EZ-15-40-FF 006EZ-15-50-AA 006EZ-15-50-FF 006EZ-25-10-AA 006EZ-25-10-AF 006EZ-25-10-FF 006EZ-25-15-AA 006EZ-25-15-AF 006EZ-25-15-FF 006EZ-25-25-AA 006EZ-25-25-FF 006EZ-25-40-AA 006EZ-25-40-AF 006EZ-25-40-FF 006EZ-25-50-AA 006EZ-25-50-AF 006EZ-25-50-FF 006EZ-35-15-AF 006EZ-35-15-FF 006EZ-35-25-AA 006EZ-35-25-AF 006EZ-35-40-AA 006EZ-35-40-AF 006EZ-35-40-FF 006EZ-50-25-FF 006EZ-50-25-AA 006EZ-50-25-AF 006EZ-50-40-AA 006EZ-50-40-AF 006EZ-50-40-FF 006EZ-50-50-AA 006EZ-50-50-AF 006EZ-50-50-FF 006EZ-05-25-AA 006EZ-05-25-AF 006EZ-50-33AA 006EZ-05-40-AA 006EZ-05-33-AA
OMNI006EZ-10-33-AAEA 1470 EUR
OMNI006EZ-10-33-AA OMNI006EZ-10-33-AF OMNI006EZ-15-33-AA OMNI006EZ-15-33-AF OMNI006EZ-25-33-AA OMNI006EZ-10-25-AF OMNI006EZ-06-15-AA OMNI006EZ-06-25-AA OMNI006EZ-15-50-AF OMNI006EZ-06-05-AA OMNI006EZ-06-05-AF OMNI006EZ-06-05-FF OMNI006EZ-06-10-AA OMNI006EZ-06-10-AF OMNI006EZ-06-10-FF OMNI006EZ-06-15-AF OMNI006EZ-06-15-FF OMNI006EZ-06-25-AF OMNI006EZ-06-25-FF OMNI006EZ-06-40-AA OMNI006EZ-06-40-AF OMNI006EZ-06-40-FF OMNI006EZ-10-10-AA OMNI006EZ-10-10-AF OMNI006EZ-10-10-FF OMNI006EZ-10-15-AA OMNI006EZ-10-15-AF OMNI006EZ-10-15-FF OMNI006EZ-10-25-AA OMNI006EZ-10-25-FF OMNI006EZ-10-40-AA OMNI006EZ-10-40-AF OMNI006EZ-10-40-FF OMNI006EZ-10-50-AA OMNI006EZ-10-50-AF OMNI006EZ-10-50-FF OMNI006EZ-15-10-AA OMNI006EZ-15-10-AF OMNI006EZ-15-10-FF OMNI006EZ-15-15-AA OMNI006EZ-15-15-AF OMNI006EZ-15-15-FF OMNI006EZ-15-25-AA OMNI006EZ-15-25-AF OMNI006EZ-15-25-FF OMNI006EZ-15-40-AA OMNI006EZ-15-40-AF OMNI006EZ-15-40-FF OMNI006EZ-15-50-AA OMNI006EZ-15-50-FF OMNI006EZ-25-10-AA OMNI006EZ-25-10-AF OMNI006EZ-25-10-FF OMNI006EZ-25-15-AA OMNI006EZ-25-15-AF OMNI006EZ-25-15-FF OMNI006EZ-25-25-AA OMNI006EZ-25-25-FF OMNI006EZ-25-40-AA OMNI006EZ-25-40-AF OMNI006EZ-25-40-FF OMNI006EZ-25-50-AA OMNI006EZ-25-50-AF OMNI006EZ-25-50-FF OMNI006EZ-35-15-AF OMNI006EZ-35-15-FF OMNI006EZ-35-25-AA OMNI006EZ-35-25-AF OMNI006EZ-35-40-AA OMNI006EZ-35-40-AF OMNI006EZ-35-40-FF OMNI006EZ-50-25-FF OMNI006EZ-50-25-AA OMNI006EZ-50-25-AF OMNI006EZ-50-40-AA OMNI006EZ-50-40-AF OMNI006EZ-50-40-FF OMNI006EZ-50-50-AA OMNI006EZ-50-50-AF OMNI006EZ-50-50-FF OMNI006EZ-05-25-AA OMNI006EZ-05-25-AF OMNI006EZ-50-33AA OMNI006EZ-05-40-AA OMNI006EZ-05-33-AA
Omnifit® EZ Glas-Chromatographiesäulen für FPLC und LPLC
Chromatographiesäulen
EZ-Säulen sind so konzipiert, dass sie für die meisten Standardanwendungen der Laborchromatographie geeignet sind. Sie sind ideal für wässrige Systeme und kompatibel mit Lösungsmitteln, die in gängigen Anwendungen zur Flüssigkeitschromatographie wie der Proteinreinigung verwendet werden.
  • Erhältlich in sieben Durchmessern und verschiedenen Längen
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Massenmedien
  • Betriebstemperatur: 4 bis 40 °C
  • Glassäule aus Borosilikatglas
Wirtschaftliche modulare Säulen für Niederdruck- oder Schwerkraftzufuhr, die eine gleichmäßige Verteilung des Eluenten auf dem Mittelbett ermöglichen, mit oder ohne Durchflussadapter.
Vollständige EZ SolventPlus™-Säulen enthalten standardmäßig:
Säulenaufbau: Eine fertig montierte Säule in der Konfiguration -FF, -AF oder -AA, bestehend aus einem Glasrohr mit den erforderlichen Abmessungen und den beiden Endstücken Ihrer Wahl, vormontiert mit 25 μm PTFE-Fritten
Fritten-Kit bestehend aus: 2×30 μm PTFE-Fritten, 2×10 μm PTFE-Fritten, 2×10 μm PE-Fritten
Fitting-Kit bestehend aus: 2 m × ¹/₁₆" AD PTFE-Schlauch; ¹/₄ bis 28 UNF-Anschluss (ETFE) an einem Ende, 0,5 m × ¹/₁₆" AD PTFE-Schlauch; ¹/₄ bis 28 UNF-Anschluss (ETFE) an einem Ende, Click-N-Seal® 10 bis 32 konischer Anschlussanschluss