FlashPure EcoFlex C18-Kartuschen
Lieferant: BUCHI
140000048 140000049 140000050 140000051 140000052 140000053 140000054 140000055 140000056 140000057 140000058 11070489
140000048.EA 158 EUR
140000048. 140000049. 140000050. 140000051. 140000052. 140000053. 140000054. 140000055. 140000056. 140000057. 140000058. 11070489.
FlashPure EcoFlex C18-Kartuschen
Chromatographiesäulen
FlashPure EcoFlex-Kartusche, gefüllt mit kugelförmigem Sorbens. FlashPure-Kartuschen werden in einer Vielzahl von Größen angeboten und decken verschiedene stationäre Phasen, Partikelgrößen und Geometrien ab.
  • C18-gebundene sphärische Silicapartikel von 40 bis 60 µm
  • Porengröße: 92 bis 108 Å
  • Max. Druck: 8 bis 12 bar
  • Max. Ladekapazität: 2,5%
FlashPure EcoFlex Umkehrphasenkartuschen mit C18-gebundenen Silica-Partikeln (40 bis 60 µm, endcapped) für ein breites Spektrum an Flash-Anwendungen.
Zubehörinformationen: Für Kartuschen größer als 330 g verwenden Sie den Pure-Kartuschenhalter XXL (BUEF11070532).
Bitte beachten Diese Säulen können nicht geöffnet oder neu gepackt werden.