Nitric acid/Rubidium (Konzentrat) 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Lieferant: Merck
78737-1L 78737-2.5L
78737-1LEA 98.3 EUR
78737-1L 78737-2.5L
Nitric acid/Rubidium (Konzentrat) 100 mM HNO₃ in H₂O, 1000 μg/L Rb in H₂O (from RbNO₃ salt)
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 °C