Reinstwassersysteme, arium® basic
Lieferant: Sartorius
H2OBASIC-B H2OBASIC-T
171-0392EA 5290 EUR
171-0392 171-0393
Reinstwassersysteme, arium® basic
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Das arium® Basissystem ASTM Typ 1 dient der Herstellung von Reinstwasser und wird sowohl für kritische als auch für Routineanalysen eingesetzt. Es verfügt über die wichtigsten Funktionen speziell für die Herstellung von qualitativ hochwertigem Reinstwasser und ist damit eine preiswerte Alternative für anspruchsvolle Benutzer.
Seine Handhabung ist darüber hinaus äußerst einfach.
  • Kompaktes Design, flexibler Einsatz und problemlose Wartung
  • Innovative Bedienoberfläche aus Glas mit Touchfunktion
  • Zeitgesteuerte Entnahme
  • Leitfähigkeitsmessung für
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell arium® DI-B, Basissystem arium® DI-T, Basissystem
Environmentally Preferable
Speisewasser RO-Wasser (100 µS/cm), destilliertes Wasser (4 µS/cm), deionisiertes Wasser (20 µS/cm) RO-Wasser (100 µS/cm), destilliertes Wasser (4 µS/cm), deionisiertes Wasser (20 µS/cm)
Fließrate Bis zu 2 (bei einem Druck von 2 bar ohne einen Endfilter) Bis zu 2 (bei einem Druck von 2 bar ohne einen Endfilter)
Max. Arbeitsdruck 6,9 bar 6,9 bar
TOC-Gehalt <5 ppb <5 ppb
Spezifischer Widerstand bei +25 °C 18,2 MΩ.cm 18,2 MΩ.cm
Bakterien <1 CFU/1000 ml <1 CFU/1000 ml
Partikel <1/ml @ 0,2 µm <1/ml @ 0,2 µm
B×T×H 350×451×492 mm 350×451×492 mm
Gewicht 17 kg (nur System)/ca. 27 kg (Betriebsgewicht bei vollem Tank) 17 kg (nur System)/ca. 27 kg (Betriebsgewicht bei vollem Tank)