Hybridoma Growth Media ISF-I
Lieferant: BIOCONCEPT
1-57S97-I 1-57S97-K
BCON1-57S97-IEA 21 EUR
BCON1-57S97-I BCON1-57S97-K
Hybridoma Growth Media ISF-I
Zellkulturmedien
ISF-1 ist ein serumfreies, chemisch definiertes Medium für die Hybridomzellkultur und die Produktion monoklonaler Antikörper.
Es enthält Glutamin und erfordert keine weitere Ergänzung. Um die Zellen während der Produktion vor Scherkräften zu schützen, ist dem Medium ein Tensid beigefügt. ISF-1 ist für cholesterinabhängige Zelllinien (z. B. NSO und ihre Varianten) ohne weitere Lipoproteinergänzung nicht geeignet.
Der Zusatz von Antibiotika sollte kein Ersatz für ordnungsgemäße sterile Techniken sein. Daher ist der Einsatz von Antibiotika in den meisten Fällen weder notwendig noch ratsam. In den Fällen, in denen Antibiotika erforderlich sind, hat sich ISF-1 jedoch als kompatibel mit den am häufigsten verwendeten Antibiotika (z. B. Gentamycin, Puromycin und Amphotericin B) erwiesen.