Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit
Lieferant: AAT BIOQUEST
36314
36316
36315
AATB36314EA
152
EUR
AATB36314
AATB36316
AATB36315
Screen Quest™ Fluo-8 No Wash Calcium Assay Kit
Tests
Zelltests
Calciumflusstests sind bevorzugte Methoden in der Arzneimittelforschung zum Screening von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR).
- 100- bis 250-fache Fluoreszenzsteigerung nach Bindung an Kalzium
- Enthält alle notwendigen Komponenten
- Kein Waschschritt erforderlich
- Robustes und anpassbares Protokoll
- Helleres und photostabileres Signal
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.