Screen Quest™ Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit
Lieferant: AAT BIOQUEST
36325 36326
AATB36325EA 614 EUR
AATB36325 AATB36326
Screen Quest™ Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit
Tests Zelltests
Calciumflusstests sind bevorzugte Methoden in der Arzneimittelforschung zum Screening von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR).
  • Viel zitierte Kalziumprobe
  • Enthält alle notwendigen Komponenten
  • Kein Waschschritt erforderlich
  • Robustes und anpassbares Protokoll
  • Mehrere Forschungsanwendungen
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.