Screen Quest™ Calbryte-590 Probenecid-Free und Wash-Free Calcium Assay Kit
Lieferant: AAT BIOQUEST
36200 36201 36202
AATB36200EA 460 EUR
AATB36200 AATB36201 AATB36202
Screen Quest™ Calbryte-590 Probenecid-Free und Wash-Free Calcium Assay Kit
Tests Zelltests
Calcium-Flusstests sind die bevorzugten Methoden zum Screening von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs) in der Arzneimittelentwicklung.
  • 100- bis 250-fache Fluoreszenzsteigerung sobald an Kalzium gebunden
  • Enthält alle notwendigen Komponenten
  • Kein Waschschritt erforderlich
  • Robustes und anpassbares Protokoll
  • Helleres und photostabileres Signal
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.