Portelite™ Fluorimetrisches RNA-Quantifizierungskit, optimiert für Cytocite™- und Qubit™-Fluorometer*
Lieferant: AAT Bioquest
17658 17659
AATB17658EA 143 EUR
AATB17658 AATB17659
Portelite™ Fluorimetrisches RNA-Quantifizierungskit, optimiert für Cytocite™- und Qubit™-Fluorometer*
Tests Nukleinsäure-Tests
Das Erkennen und Quantifizieren kleiner RNA-Mengen ist für eine Vielzahl biologischer Anwendungen äußerst wichtig, z. B. für die Messung der Ausbeute von in vitro transkribierter RNA und die Messung von RNA-Konzentrationen vor der Durchführung von Northern-Blot-Analysen, S1-Nuklease-Assays, RNase-Schutzassays, cDNA-Bibliotheksvorbereitung, Reverse-Transkriptions-PCR und Differential-Display-PCR.
  • Hochempfindlicher RNA-Nachweis
  • Robustes Protokoll
  • Mehrere Anwendungen
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.