HEX-dT Phosphoramidit
Lieferant: AAT BIOQUEST
6210 6211
AATB6210EA 281 EUR
AATB6210 AATB6211
HEX-dT Phosphoramidit
Proteinkonjugate und Markierungen
HEX-dT-Phosphoramidit bietet ein wertvolles Werkzeug zum Hinzufügen des HEX-Tags an einer gewünschten Stelle einer Oligosequenz.
  • Die DMT-Gruppe ermöglicht die Quantifizierung
HEX-dT-Phosphoramidit enthält eine DMT-Gruppe, um die Quantifizierung der Kopplung zu ermöglichen. Es kann als Ersatz für einen dT-Rückstand in eine Zielsequenz eingefügt werden.
Es ist eine Ergänzung zum üblicherweise verwendeten 6-HEX-Phosphoramidit, das keine DMT-Gruppe enthält und nur am 5‘-Ende hinzugefügt werden kann, wodurch die Synthese beendet wird.
Verpackung: Kunststofffläschchen.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.