ReadiLink™ Cy5 Oligo- und ssDNA-Markierungskit
Lieferant: AAT Bioquest
Das Kit ist für eine effiziente Markierung optimiert und enthält alle wesentlichen Reagenzien, die für eine effiziente Markierung von ssDNA oder Oligos erforderlich sind.
- Robustes Protokoll
- Helle Markierung
Die resultierenden mit Cy5-markierten DNA-Proben eignen sich ideal für biologische Anwendungen, z. B. elektrophoretische Mobilitäts-Shift-Assays (EMSA), Northern- und Southern-Blots, Kolonie- oder In-situ-Hybridisierungen.
Verpackung: In Kunststofffläschchen abgefüllt.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.